Kluczowe dokumenty
33313-U
Supelco
Heater block for 28 mm diameter vials
for use with 28 mm diameter vials
Synonim(y):
Heater block
Wybierz wielkość
1 EA
832,00 zł
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
832,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.21
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. × szer. × wys.
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
Cechy i korzyści
Use this aluminum block for heating/stirring during headspace SPME sampling of odors or other volatiles. Holds six 40 mL vials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)