Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41102404
Feature:
for 15.0 mL tubes, 12 holes
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
for 15.0 mL tubes, 12 holes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-6050
General description
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?