Z742523
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 5 x 50 mL tubes
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 5 x 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSW50
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.