Przejdź do
Z743492
Aluminum heating/cooling block
for 50 mL tubes, 4 holes
Synonim(y):
dry block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-7050, cooling block, heating block
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
eCl@ss:
32090113
Feature:
for 50 mL tubes, 4 holes
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 50 mL tubes, 4 holes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-7050
General description
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743475Z743477Z743483
description
for 50 mL tubes, 4 holes
description
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
description
for 0.5 mL tubes, 91-wells
description
for 15.0 mL tubes, 12 holes
feature
for 50 mL tubes, 4 holes
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
feature
for 0.5 mL tubes, 91-wells
feature
for 15.0 mL tubes, 12 holes
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-7050
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-6050
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)