Merck
33097-U
Supelco
trimethylanilinium hydroxide (TMAH)
0.2 M in methanol
Synonim(y):
Trimethylphenylammonium hydroxide solution, Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.22
Beilstein:
3917033
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for GC derivatization
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
opakowanie
pkg of 1 × 10 mL (33097-U)
stężenie
0.2 M in methanol
ciąg SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Trimethylanilinium hydroxide (TMAH) is an alkylating agent, which is effectively used esterification of carboxylic acids, etherfication of alcohols and N-alkylation of amino groups.
Zastosowanie
It is used to derivatize the serum sample for determination of Topiramate in Epileptic patients using GC-MS analysis.
Inne uwagi
Reagent for carboxylic acid methyl ester, methyl esters.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E.W. Robb and J.J. Westbrook III
Analytical Chemistry, 35, 1644-1644 (1963)
Vladimir Zaikin, John M. Halket
A Handbook of Derivatives for Mass Spectrometry, 218-219 (2009)
A capillary GC method using nitrogen phosphorus detection for determination of topiramate in patients with epilepsy.
Malakova, J., et al.
Chromatographia, 66, 363-367 (2007)
A Ranz et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 69(1-2), 3-14 (2006-03-28)
In the present study, a derivatization method for the determination of acidic herbicides has been investigated. This procedure involves the methylation with the quaternary ammonium salt trimethylanilinium hydroxide (TMAH) directly in the gas chromatographic auto-sampler vial for analysis by gas
Timothy J Jensen et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 100(2), 100-111 (2010-06-19)
Five cationic porphyrins bearing one to four -N(CH(3))(3)(+) groups linked to the p-phenyl positions of 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin (TPP) were synthesized in order to study the effect of overall charge and its distribution on the cellular uptake, phototoxicity and intracellular localization using