Kluczowe dokumenty
330200
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
100 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
analytical standard
opis
Compressed Gas NOS
Formularz
gas
opakowanie
cylinder of 14 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T219-14
dostępność
not available in EU, Canada
stężenie
100 ppm each component in helium
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
Opis ogólny
C1-C6 n-Parafiny zawierają:
  • 100 ppm każdego składnika w helu. Wieloskładnikowa mieszanina gazów jest odpowiednia do kalibracji GC, testowania stacjonarnych i osobistych monitorów gazu oraz przemysłowych analizatorów kominowych in situ.
  • Dostarczany jest certyfikat analizy.
  • Zapakowany w lekkie, nienadające się do ponownego napełnienia pojemniki nadające się do recyklingu.
  • Przenośny, wygodny i łatwy w użyciu.
  • Produkowane grawimetrycznie dla maksymalnej dokładności.
  • Identyfikowalne przez NIST.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Analit
Opis
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)