Przejdź do
68197
N-Nitrosopyrrolidine
analytical standard
Synonim(y):
1-Nitrosopyrrolidine, N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitrosamines are chemical compounds that can form during drug manufacturing and may pose health risks, including carcinogenicity.
Discover our portfolio of nitrosamine reference materials
Application
This product may be used as an analytical reference standard for the identification of N-Nitrosopyrrolidine in cosmetics using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
Biochem/physiol Actions
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
Analysis Note
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A04060
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosopyrrolidine
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)