Merck
31623
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide
washed and calcined, analytical reagent
Synonim(y):
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
250 G
369,00 zł
1 KG
1210,00 zł
6 X 1 KG
6270,00 zł
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
369,00 zł
1 KG
1210,00 zł
6 X 1 KG
6270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
granular
Poziom jakości
jakość
washed and calcined, analytical reagent
zanieczyszczenia
≤0.2% Soluble in HCl
strata
≤0.1% loss on ignition
Granulacja
0.1-0.5 mm (min.70%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silicon dioxide (SiO2) exists in three crystalline forms, namely quartz, tridymite and cristobalite. It reacts with hydrofluoric acid to form silicon tetrafluoride (SiF4) and water. Silicates are formed on reacting SiO2 with alkali melts.[1] SiO2 is the main component in glass, brick and concrete and also forms the insulator in silicon devices.[2] The alteration of the surface of SiO2 with (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) for binding lactate dehydrogenase (LDH) to form an amino layer has been reported.[3] The silicon-silicon dioxide structure has been investigated at liquid nitrogen temperature by electron spin resonance spectra.[4]
Zastosowanie
Silicon dioxide may be used to produce silicon by electrochemical reduction in the presence of calcium chloride (CaCl2) electrolyte.[5]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Electronic structure of silicon dioxide (a review).
Nekrashevich SS and Gritsenko VA.
Physics of the Solid State, 56(2), 207-222 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 983-984 (1994)
Surface modification of silicon dioxide, silicon nitride and titanium oxynitride for lactate dehydrogenase immobilization.
Saengdee P, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 67, 134-138 (2015)
Study of silicon-silicon dioxide structure by electron spin resonance I.
Nishi Y.
Japanese Journal of Applied Physics, 10(1), 52-52 (1971)
Pinpoint and bulk electrochemical reduction of insulating silicon dioxide to silicon.
Nohira T, et al.
Nature Materials, 2(6), 397-401 (2003)
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.