Kluczowe dokumenty
342831
Silicon dioxide
fused (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Wybierz wielkość
504,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
504,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
fused (granular)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
wielkość cząstki
1-3 mm
mp
1610 °C (lit.)
gęstość
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?