The physical form and particle size are not determined for this product. Historical data suggests an average particle size of 0.22 mm with 98% being less than 0.315 mm. However, this testing is not performed routinely, nor is it included as a product specification.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
6 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
6 x 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
form
solid
Quality Segment
quality
acid washed
impurities
≤0.01% in acid soluble iron (Fe), ≤0.5% soluble in HCl
loss
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
matrix
Silicon dioxide base material
mp
1610 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description acid washed | description pieces (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis | description −325 mesh, 99.5% trace metals basis | description single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm |
| form solid | form pieces (granular) | form powder | form solid |
| matrix Silicon dioxide base material | matrix - | matrix - | matrix - |
| impurities ≤0.5% soluble in HCl, ≤0.01% in acid soluble iron (Fe) | impurities - | impurities - | impurities - |
| loss ≤0.5% loss on ignition, 800 °C | loss - | loss - | loss - |
| density 2.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.684 g/mL, 2.6 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 1610 °C (lit.) | mp 1610 °C (lit.) | mp 1610 °C (lit.) | mp 1610 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon dioxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product a fine powder?