Merck
29691-U
Supelco
SLB®-ILD3606 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
ASTM® D3606
Parametry
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
petroleum
typ kolumny
capillary extremely polar
Opis ogólny
Zastosowanie: Zmodyfikowana (dezaktywowana) wersja SLB-IL111 zapewnia lepszą obojętność. Każda kolumna jest testowana w celu zapewnienia rozdzielczości i ostrych kształtów pików związków aromatycznych i alkoholi. Doskonała do separacji benzenu (i innych związków aromatycznych) oraz związków tlenowych w produktach ropopochodnych, takich jak benzyna. Również dobry wybór dla kolumn GCxGC.
Kod USP: Brak.
Faza:
  • Bez wiązania
  • Bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1,5-di(2,3-dimetyloimidazoliowy)pentanu
Temp. Wartości graniczne:
  • 50 °C do 260 °C (izotermicznie lub programowo)
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.