Kluczowe dokumenty
WHA1820866
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/A
sheets, W × L 203 mm × 254 mm, pack of 100
Synonim(y):
bibuły filtracyjne z włókna szklanego
Wybierz wielkość
1 PKG
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sheets
opis
GF/A grade: fast, high loading
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1820-866
Whatman Article No. 28418331 (US reference)
szer. × dł.
203 mm × 254 mm
grubość
0.26 mm
wielkość porów
1.6 μm
przydatność
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Opis ogólny
Grade GF/A: 1.6 μm
Grade GF/A binder-free Whatman glass fiber filters with fine particle retention, high capacity, fast flow rates for large-volume liquid and air filtration.
Cechy i korzyści
  • Mają one nominalną retencję cząstek na poziomie 1,6 µm przy 98% skuteczności i nadają się do różnych zastosowań obejmujących duże ilości próbek, takich jak:
  • Monitorowanie zanieczyszczenia wody i powietrza oraz filtrowanie ścieków
  • Analiza żywności
  • Filtrowanie kultur glonów i bakterii
  • Filtracja białek
  • Test radioimmunologiczny słabych emiterów β
  • Grawimetryczne oznaczanie cząstek stałych unoszących się w powietrzu
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)