1.14688
Crack Set 10C Pretreatment Kit
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Wybierz wielkość
741,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
741,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Crack Set 10C, sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
specyficzne anality
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
metody
photometry: suitable
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1