Merck
29539-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Tenax® TA
Wybierz wielkość
1 PKG
6040,00 zł
6040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
6040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
6040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Tenax® TA, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, 60/80 mesh, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiały
glass TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-1,IP-1B
opis
Sealed with TDS3 Storage Container
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Tenax TA
wielkość cząstki
60/80 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Zastosowanie
  • Charakterystyka materiału sorbentu przy użyciu igieł do ekstrakcji w probówce jako kolumny do odwróconej chromatografii gazowej...: Omówiono innowacyjne zastosowania 1665 TA w charakteryzacji materiałów sorbentowych, zapewniając wgląd we właściwości fizykochemiczne adsorbentów (Barajas XLO et al., 2017 doi:10.1002/jssc.201601198).
  • Monitorowanie online śladowych ilości chlorowanych benzenów w gazach spalinowych ze spalarni stałych odpadów komunalnych za pomocą bezokienkowej lampy VUV z pojedynczą jonizacją fotonową TOFMS w połączeniu z automatycznym systemem wzbogacania...: Szczegółowy opis zaawansowanego systemu integrującego 1665 TA do ciągłego monitorowania niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza w warunkach przemysłowych, kluczowego dla bezpieczeństwa środowiska i zgodności z przepisami (Liu et al., 2016 doi:10.1016/j.talanta.2016.09.026).
Informacje prawne
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the weight of the adsorbent bed for Tenax® TA (29539-U)?
    1 answer
    1. The weight of the adsorbent bed in 29539-U is 0.186 grams.