28718-U
Tenax® TA / Carboxen® 1018 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Tenax TA/Carbon Thermal Desorption Tube (stainless)
About This Item
Polecane produkty
product name
Tenax® TA / Carboxen® 1018, glass TD tube, preconditioned, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., Sealed with (Swagelok® End-Fittings), pkg of 10 ea
Materiały
glass TD tube
agency
EPA TO-1,IP-1B
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
macierz
Carboxen® 1018 carbon molecular sieve (CMS)
Tenax TA porous polymer
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta