Kluczowe dokumenty
2875901-U
Inlet Liner, On-Column Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
opis
PTV liner for Trace 2000
opakowanie
pkg of 1 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Thermo (PTV Injector)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)