Merck
28404-U
Supelco
Empty Dioxin Column
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Materiały
glass hardware
opakowanie
pk of 5
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
śr. wewn. × dł.
15 mm × 30 cm
śr. zewn. × dł.
6.35 mm × 35 cm
śr. wewn. gwintu
24 mm
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 6.35 mm unions
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta