Merck
28340-U
Supelco
SLB®-PAHms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
producent / nazwa handlowa
SLB®
Parametry
25-350 °C temperature (isothermal)
25-360 °C temperature (programmed)
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
Zastosowanie: Ta specjalnie przetestowana kapilarna kolumna GC jest przeznaczona do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Zawiera polisiloksanową fazę stacjonarną o wysokiej zawartości fenylu. Każda kolumna jest indywidualnie testowana w celu zapewnienia rozdzielczości kilku kluczowych zestawów (trifenylen/chryzen i benzo[b]fluoranten/benzo[k]fluoranten/benzo[j]fluoranten). Niski poziom krwawienia, obojętność i trwałość sprawiają, że jest to doskonała kolumna wszędzie tam, gdzie wymagana jest kolumna polarna o niskim poziomie krwawienia.
Kod USP: Brak
Faza: Związana; zastrzeżona
Temp. Ograniczenia: temperatura otoczenia do 350 °C (izotermiczna) lub 360 °C (programowana)
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Study demonstrates SPME of BPA from an energy drink using an overcoated PDMS/DVB fiber, followed by GC/MS/MS analysis.
Protokoły
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Ryzyko zanieczyszczenia papryki WWA ze względu na narażenie środowiska podkreśla obawy związane z bezpieczeństwem żywności.