Przejdź do
HS120117
Nitrogen-free weighing papers
W × L 4 × 4 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120117
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120117
W × L
4 × 4 in.
color
white
General description
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120118HS120116HS120197
description
W × L 4 × 4 in.
description
W × L 6 × 6 in.
description
W × L 3 × 3 in.
description
Holds 20 x slides 76x26 mm, yellow (trim)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120117
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120118
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120116
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120197
color
white
color
white
color
white
color
-
W × L
4 × 4 in.
W × L
6 × 6 in.
W × L
3 × 3 in.
W × L
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrogen-free weighing papers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)