Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 tubes | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5760,00 zł
Nazwa produktu
FLM Carbopack™ X Deactivated Stainless Steel TD Tube, preconditioned, pkg of 10 tubes, O.D. × L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm)
material
316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD)
agency
EPA (for fenceline monitoring around the perimeter of oil & gas refineries)
description
Barcode Label w/unique number, For use with PerkinElmer™, Markes, DANI, Shimadzu™, and O-I Analytical Thermal Desorbers, Sealed w/brass endcaps, verified by EPA Draft Method 325B
product line
Carbopack™
feature
preconditioned
packaging
pkg of 10 tubes
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
passive air sampling: suitable
O.D. × L
1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm)
matrix
Carbopack™ X
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for analyte group BTEX - Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylene; 1,3-butadiene, isoprene and other VOCs, for analyte group C3-C5, for sampling Passively with Diffusive endcaps, mode of use adsorbent
greener alternative category
General description
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?