Kluczowe dokumenty
27516
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
Wybierz wielkość
100 EA
522,20 zł
522,20 zł
Cena katalogowa746,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
522,20 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
522,20 zł
Cena katalogowa746,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Hole cap is black phenolic.
Septa are blue PTFE on white silicone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)