Kluczowe dokumenty
27505-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, PTFE liner
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)