27163
Screw cap, solid top with PTFE liner, pkg 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
About This Item
Polecane produkty
Materiały
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
rozmiar
18-400
Właściwości
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
49 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 18-400
kompatybilność
for use with 15 mL vial with 18 mm thread
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta