Kluczowe dokumenty
27147
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE/red rubber septum
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
17 mm × 60 mm
pojemność
7 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Zastosowanie
Może być stosowany w mikroekstrakcji fazy stałej (SPME), a następnie GC-FID do jednoczesnej analizy furanu, 2-metylofuranu i 2-pentylofuranu z próbek soku.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An efficient method for the simultaneous determination of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran in fruit juices by headspace solid phase microextraction and gas chromatography?flame ionisation detector.
Hu, Gaofei, et al.
Food Chemistry, 192, 9-14 (2016)