Kluczowe dokumenty
27108
Supelco
Vial crimp seals with PTFE/silicone/PTFE septa
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, silver aluminum seal, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
214,20 zł
214,20 zł
Cena katalogowa306,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
214,20 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
214,20 zł
Cena katalogowa306,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 100 ea
uszczelka śr.
11 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)