Kluczowe dokumenty
26722
Hamilton® Microliter syringes, cemented needle with 22° bevel
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
Wybierz wielkość
1 EA
319,00 zł
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
319,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26s ga
Właściwości
needle type ASN (fixed)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80399
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes are available as both replaceable and cemented. Fixed (cemented) needle have smaller dead volume with shorter lifetime.[2]
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel. The plunger is not to be used with any other syringe. Glass barrel with fitted stainless steel plunger. The needle has a special 22° bevel.
Note: Do not use these syringes with the Merlin Microseal septa.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)