Kluczowe dokumenty
2636425
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
SPME/Direct, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Varian (1093-94 SPI Injector)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)