Merck
2635825
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
Wybierz wielkość
25 PKG
2570,00 zł
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 PKG
2570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
SPME/Splitless
opakowanie
pkg of 25 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
74 mm × 6.35 mm × 0.75 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)