Merck
2633905
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
Wybierz wielkość
5 PKG
655,00 zł
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 PKG
655,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)