Merck
26236
SGE Plunger-Protected Syringe, Removable Needle
volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 5UL RN, PT#2 26GA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26 ga
Właściwości
removable needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 001050
dł. igły
50 mm
pojemność
5 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)