Merck
24818-U
Supelco
Merlin Microseal System Replacement Septum
1 SPME septum
Synonim(y):
Akcesoria GC, przegroda SPME, Merlin Microseal
Wybierz wielkość
1 EA
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
The Merlin Microseal System is a septum-less system that provides very long life. Because there is not a septum to pierce, septum fragments will not be formed and deposited in the inlet liner. The septum contains a series of seals (wiper rib, o-rings, and a duckbill valve) that allow a needle to enter while maintaining a leak-free seal. The septum can be used only with a syringe that has a 23 gauge "blunt tipped" needle, or with an SPME fiber assembly with a 23 gauge needle. The thicker shaft is required to make the necessary contact with the septum seals.
Zastosowanie
System Merlin Microseal może być stosowany w celu zastąpienia tradycyjnej przegrody, aby uniknąć wycieków i krwawienia podczas pracy systemu GC/MS.[1] Może być również wyposażony w port wtryskowy podczas analizy GC w celu oznaczenia plastyfikatora N-butylobenzenosulfonamidu i farmaceutycznego Ibuprofenu w ściekach.[2]
Inne uwagi
Three septa versions are available:
  • Low Pressure for use with 23 gauge syringe needles, and injection port pressures between 1 and 45 psi. Do not use with syringe needles that have beveled tips.
  • General Purpose for use with 23 gauge syringe needles, and injection port pressures between 3 and 100 psi. Do not use with syringe needles that have beveled tips.
  • SPME for use with 23 gauge SPME fiber assemblies. Do not use with SPME fiber assemblies that have beveled tips.
Note: Do not use with beveled tips.
Informacje prawne
MicroSeal is a trademark of Merlin Instrument Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of the plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater using solid phase microextraction (SPME).
Huppert N
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 326 (6), 529-536 (1998)
J M Diserens
Journal of AOAC International, 84(3), 853-860 (2001-06-22)
Although the use of pentachlorophenol (PCP) is prohibited in most countries, it is still widely found in the wood of pallets, containers, crates and in cardboard, paper, etc. Such material may contain not only PCP but other chlorophenols as well.