Przejdź do
24715
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
122,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass (shell style)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volume
0.35 mL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
General description
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
247172740724722
description
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.4 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
description
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
volume
0.35 mL
volume
0.4 mL
volume
0.25 mL
volume
0.2 mL
material
clear glass (shell style)
material
conical clear glass
material
glass (with glass flange)
material
conical polypropylene (with bottom spring)
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
compatibility
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
compatibility
for use with Step Vials
compatibility
-
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
O.D. × H × I.D.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)