Kluczowe dokumenty
24116-U
SP®-2380 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, biscyjanopropylosiloksan
Wybierz wielkość
3460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3460,00 zł
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G48
Parametry
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
400
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary highly polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G48 requirements.
Phase:
- Stabilized
- Poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane)
- Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
- Kolumna kapilarna2832-2380 może być stosowana do oznaczania składu kwasów tłuszczowych w surowej ropie naftowej w kapilarnej chromatografii gazowej, używanej wraz z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC) w fazie normalnej i odwróconej w celu zbadania zawartości i składu tokoferoli, steroli i fosfolipidów w olejach sojowych pochodzących z genetycznie modyfikowanej soi.[1]
- Stwierdzono, że nadaje się do identyfikacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych z próbek ssaków za pomocą szybkiej chromatografii gazowej.[2]
- Nadaje się do określania poziomu uwodornienia i poziomu rozwoju izomeryzacji podczas procesu uwodornienia olejów jadalnych za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej.[3]
- Nadaje się również do stosowania w chromatografii gazowej wyposażonej w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) do analizy cytotoksyczności kwasów tłuszczowych z olejów z nasion zawierających sprzężone kwasy linolenowe (CLN) na mysich komórkach nowotworowych i ludzkich komórkach białaczki monocytowej.[4]
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?