Kluczowe dokumenty
23348-U
SP®-2560 Capillary GC Column
L × I.D. 75 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, biscyjanopropylosiloksan
Wybierz wielkość
7350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7350,00 zł
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
321
df
0.14 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
dł. × śr. wewn.
75 m × 0.18 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary highly polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
Protokoły
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCActive Filters