23362-U is the product number while SP®-2560 Capillary GC is the type of column. This column is used for analyzing fatty acid methyl esters (FAME) using capillary gas liquid chromatography (GLC) as descripted in the "Description" section of the product page.
Kluczowe dokumenty
23362-U
SP®-2560 Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Synonim(y):
F.S. Cap. SP-2560 100m 0.25mm 0.20um, 5inch cage
Wybierz wielkość
10 580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 580,00 zł
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
100 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary highly polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
whats different between columns SP®-2560 Capillary GC Column and SP®-23362-U?