Kluczowe dokumenty
23402
Carbon dioxide (99.8%)
cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
99.8%
Postać
gas
opakowanie
cylinder of 14 L
producent / nazwa handlowa
Air Liquide America Specialty Gases LLC T105-14
dostępność
not available in EU
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
ciąg SMILES
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Contents: 14 liters
Pressure: 240 psig
Outlet fitting: CGA-160-1/8 inch, NPT F
Weight: 1.5 lb.
Dimensions: 3 x 11 inches
D.O.T. specifications: 4B240
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Carbon dioxide (99.8%) is a speciality pure gas suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
regulator
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)