For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
CRM47792
Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix
certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
Wybierz wielkość
460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
460,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Próba
100%
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Zastosowanie
- Study of fatty acid profile of 69 different cold-pressed vegetable oil samples by gas chromatography coupled with flame ionization detection
- Development and validation of a GC-MS method to simultaneously determine C18 fatty acids in 20 raw milk and 30 commercial milk samples
- Identification of fatty acid methyl ester peaks in the GC-MS analysis of C18 fatty acids in milk samples to evaluate the hydrogenation of α-Linolenic acid in the rumen of dairy cows
- Fatty acid analysis of 320 goat, cow, and sheep cheese samples by gas chromatography-flame ionization detection as per the protocol described in AOAC Official Method 2012.13
- GC-FID analysis of typical Indian ready-made snacks to determine their fatty acid composition based on Association of Official Analytical Chemists (AOAC) Official Method 996.06
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)