29688-U
SP®-2560 Capillary GC Column
L × I.D. 200 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Wybierz wielkość
11 830,00 zł
Cena katalogowa16 900,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
11 830,00 zł
Cena katalogowa16 900,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
200 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary highly polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?