Przejdź do
22989
Stainless Steel HPLC Fittings
ferrule, 1/8 in. tubing
Synonim(y):
Valco® FERRULE 1/8 PK 10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
303 stainless steel
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZF2
compatibility
1/8 in. tubing
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Disclaimer
22990-U nuts sold separately
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
582562299158283
Tee zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
58283
Tee
description
ferrule, 1/8 in. tubing
description
nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
description
nut for for 1/8 in. tubing
description
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
compatibility
1/8 in. tubing
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for connecting 1/16 in.
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZF2
manufacturer/tradename
Rheodyne 6000-263
manufacturer/tradename
VICI Valco®
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZT1
material
303 stainless steel
material
stainless steel nut
material
303 stainless steel nut
material
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless Steel HPLC Fittings
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)