Merck
28034-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Agilent [MS detector] and PerkinElmer®), hexagonal wrenchtight version
pkg of 5 ea
Wybierz wielkość
5 EA
102,00 zł
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
102,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
These nickel-plated brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Agilent MSD or PerkinElmer nuts. Use with long ferrules.
Informacje prawne
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Protokoły
Ryzyko zanieczyszczenia papryki WWA ze względu na narażenie środowiska podkreśla obawy związane z bezpieczeństwem żywności.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.