22562
Methane (99.0%)
99.0%, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
99.0%
Formularz
gas
opakowanie
cylinder of 14 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T109-14
dostępność
not available in Canada, EU
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Contents: 14 liters
Pressure: 240 psig
Outlet fitting: CGA-160-1/8 inch, NPT F
Weight: 1.5 lb.
Dimensions: 3 x 11 inches
D.O.T. specifications: 4B240
Zastosowanie
produkt podobny
regulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)