Przejdź do
490210
Methane-12C, 13C-depleted
99.99 atom % 12C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
12CH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
16.03
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-812-7
MDL number:
Isotopic purity:
99.99 atom % 12C
Mass shift:
depleted
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
description
13C-depleted
Quality Segment
isotopic purity
99.99 atom % 12C
mass shift
depleted
SMILES string
[12CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
The use of a brass regulator is recommended.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
422606418072603376
description
99.99 atom % 12C
description
99.9 atom % 12C
description
99.95 atom % 12C
description
99.5 atom % 13C
mass shift
depleted
mass shift
depleted
mass shift
depleted
mass shift
M+1
isotopic purity
99.99 atom % 12C
isotopic purity
99.9 atom % 12C
isotopic purity
99.95 atom % 12C
isotopic purity
99.5 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
description
13C-depleted
description
13C-depleted
description
13C-depleted
description
-
Piktogramy
FlameGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
74-82-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)