Merck
22510-U
Supelco
Supeltex M-2B Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
0.4 mm
kompatybilność
0.10-0.25 mm Column I.D.
Opis ogólny
Tuleje kapilarne mają precyzyjny otwór, który jest umieszczony centralnie. Podczas montażu złącza włókno jest mocowane w tulei za pomocą kleju przed szlifowaniem i polerowaniem w celu przygotowania końcówki.[1]
Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Material Composition:
DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
Maximum Temperature: 350 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)