Merck
652040
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.581 (lit.)
gęstość
1.2873 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1csc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
LUEKBBMZPLXIQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges