Merck
22486
Supelco
Supeltex M-2A Reducing Ferrule
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/4 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/4 in. fitting, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
10 EA
433,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
433,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn. × śr. zewn.
1/16 in. × 1/4 in.
kompatybilność
1/16" O.D. Column (in 1/4 in. fitting)
Opis ogólny
Tuleja redukcyjna jest kluczowym elementem złączki zaciskowej. Ważne jest, aby złączki były łatwe do podłączenia, a także nie mogły zwiększać objętości systemu. Tuleja ta składa się z dwóch części, a mianowicie przedniej i tylnej.[1]
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David W. Grant
Capillary Gas Chromatography, 67-67 (2009)