Kluczowe dokumenty
22423
In-Line Pressure Gauge
pressure range 0-100 psi
Synonim(y):
PRESSURE GAUGE KIT FOR PURIFIER EA
About This Item
Polecane produkty
Parametry
0-100 psi pressure range
Opis ogólny
- 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
- NPT to Swagelok adapter
- 1/8 in. tee
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)