Product 22020-U (brass, 1/8 inch tee), is needed.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
gauge only (tee not included)
parameter
0-30 psi pressure range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Install a pressure gauge in the gas delivery system to measure pressure at any given point. For example, install one upstream and downstream of the High Capacity Gas Purifier. When the pressure drop across the purifier exceeds 10 psi, the converter tube should be replaced. Contains:
- 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
- NPT to SWAGELOK adapter
-
1/8 in. tee
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pressure range 0-30 psi, gauge only (tee not included) | description pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included) | description pressure range 0-60 psi | description - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| parameter 0-30 psi pressure range | parameter 0-60 psi pressure range | parameter 0-60 psi pressure range | parameter - |
| feature gauge only (tee not included) | feature gauge only (tee not included) | feature - | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under In-Line Pressure Gauge
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Welcher Anschluss ist am Manometer? Welches T-Stück benötigt man?