A calibration certificate is not included with this product.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
compatibility
Air, H2, N2, Ar, He
General description
Install an in-line pressure regulator downstream of a gas cylinder regulator to adjust pressure closer to the point of use. 400 psig maximum input pressure. 1/8 in. SWAGELOK nuts and ferrules included.
Application
Air, H2, N2, Ar, He
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings) | description Regulator body (outlet pressure 0-50 psi), gauge, and panel mount bracket | description pressure range 0-30 psi, gauge only (tee not included) | description pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included) |
| compatibility Air, H2, N2, Ar, He | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does this come with a calibration certificate?