Przejdź do
20394
In-Line Pressure Gauge
pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included)
Synonim(y):
PRESSURE GAUGE 0-60PSIG EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
gauge only (tee not included)
parameter
0-60 psi pressure range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Install a pressure gauge in the gas delivery system to measure pressure at any given point. For example, install one upstream and downstream of the High Capacity Gas Purifier. When the pressure drop across the purifier exceeds 10 psi, the converter tube should be replaced. Contains:
  • 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
  • NPT to SWAGELOK adapter
  • 1/8 in. tee
Nuts and ferrules included.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203932047023884
description
pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included)
description
pressure range 0-30 psi, gauge only (tee not included)
description
pressure range 0-60 psi
description
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
feature
gauge only (tee not included)
feature
gauge only (tee not included)
feature
-
feature
-
parameter
0-60 psi pressure range
parameter
0-30 psi pressure range
parameter
0-60 psi pressure range
parameter
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under In-Line Pressure Gauge
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)