Kluczowe dokumenty
22053-U
Swagelok® Zero-Dead Volume Union
Swagelok® I Of-6-GC, brass, 1/16 in.
Synonim(y):
Swagelok® 100-6,BRASS 0-DEAD VL UNION 1/16" EA
About This Item
Polecane produkty
Materiały
brass
opis
zero dead volume
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® I Of-6-GC
dopasowywanie
1/16 in.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)